Description
- Kit de recharge pour SKA-CART
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 15,850 gal. |
| Type | Kit de recharge |
| À utiliser avec (application) | Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique |
| Comprend | 1 rouleau de papier toilette doublement perforé (37 cm x 23 m), 2 sacs de couchage (7,6 x 122 cm), 1 sac de couchage (7,6 x 366 cm), 6 oreillers (25 x 25 cm), 1 paire de gants, 1 paire de lunettes de protection et 2 sacs poubelle |
| Modèle | Sorbant universel |
| Alternate Part Number | SKA-CART-RF |