Learn More
Brady™ SPC™ Lingettes absorbantes
Code produit 30533312 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
105,822 gal.
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533312 105,822 gal. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533312 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10€
    91.02€ / 500 pièces
    Économisez 7.08€
    7% de réduction
En stock
SW1200 est une lingette absorbante universelle uni Web qui absorbe les liquides industriels, y compris les huiles, l’eau, les solvants, les réfrigérants, etc. L’absence de coût de traitement par lingette réutilisables signifie un coût plus faible par lingette. Sécurité d’utilisation, une utilisation unique élimine le risque de infection par les utilisateurs précédents, un problème potentiel avec les lingettes recyclées.
SW1200 est une lingette absorbante universelle bleue à 1 pli qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • L'absence de frais de lavage, contrairement aux lingettes réutilisables, signifie un coût par lingette inférieur.
  • Utilisation sans danger : l’usage unique élimine tout risque de contamination par les utilisateurs précédents, un problème potentiel avec les lingettes recyclées.
  • Sa microstructure absorbante retient les nettoyants à base de solvants, réduisant ainsi la consommation de produits de nettoyage coûteux par rapport aux lingettes en coton ou en papier.
  • Idéal pour nettoyer les outils, les pièces de machines ou les petites gouttes.
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 105,822 gal.
Capacité (métrique) 48 L
Type Lingettes absorbantes
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, entreposage et logistique
Modèle Lingette
Largeur (impériale) 12,598 in
Largeur (métrique) 32 cm
Hauteur (impériale) 12,598 in
Hauteur (métrique) 36 cm
Alternate Part Number SW1200