Learn More
Descrizione
UXT300-E est un tampon absorbant universel à 3 plis, gris, de poids moyen, collé et perforé, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
- Le revêtement résistant offre une solidité accrue et permet une utilisation plus longue.
- Non pelucheux et donc idéal pour essuyer les outils ou les pièces de machines.
- Son matériau absorbant, doux et souple, est facile à utiliser.
- Les perforations permettent de n'utiliser que ce dont on a besoin afin de minimiser le gaspillage.
- Le sorbant idéal pour les applications industrielles exigeant durabilité ou résistance à l'abrasion.
Specifica
Specifica
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 22,19 gal. |
| Capacité (métrique) | 84 L |
| Type | Tampon absorbant |
| À utiliser avec (application) | Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique |
| Modèle | Sorbant universel |
| Longueur (impériale) | 19,69 po |
| Longueur (métrique) | 50 cm |
| Largeur (impériale) | 15,74 in |
| Largeur (métrique) | 40 cm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?