Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants BM30X-E BattleMat Rouleau absorbant
Description
Le BM30X-E est un tapis absorbant universel à 2 plis, gris-noir, lourd et collé, avec un motif camouflage, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
- Le motif camouflage dissimule la saleté et réduit le remplacement prématuré.
- Couche supérieure résistante à l'abrasion pour une résistance et une durabilité accrues.
- Idéal pour une utilisation dans les allées, les zones de production et de machines, sous les chaînes de montage, etc.
- Offre une bonne adhérence et est idéale pour les zones à passage piétonnier modéré.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, gris |
| Capacité (impériale) | 51,249 gal. |
| Capacité (métrique) | 194 L |
| Type | Rouleau absorbant |
| À utiliser avec (application) | Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique |
| Modèle | Tapis et paillasson absorbants |
| Longueur (impériale) | 150.919 ft. |
| Longueur (métrique) | 46 m |
| Largeur (impériale) | 29,921 in |
| Largeur (métrique) | 76 cm |
| Afficher plus |