Learn More
Brady™ SPC™ Rouleau absorbant à usage général GP152-PE
Code produit 30533338 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
50,72 gal.
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533338 50,72 gal. 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533338 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.10€
    212.14€ / 2 pièces
    Économisez 17.96€
    7% de réduction
En stock
Les rouleaux absorbants universels GP152-PE sont monocouches, gris, de poids moyen, collés et perforés, et absorbent les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Produit robuste et durable avec une finition supérieure et moins de peluches pour une meilleure résistance à l'abrasion.
Les GP152-PE sont des rouleaux absorbants universels monocouches, gris, de poids moyen, liés et perforés, qui absorbent les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • Produit robuste et durable, doté d'une finition supérieure et produisant moins de peluches pour une meilleure résistance à l'abrasion.
  • Idéal pour couvrir une grande surface et nettoyer rapidement les déversements, les fuites et les gouttes.
  • Adapté aux applications industrielles exigeant un faible coût et une forte capacité d'absorption.
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 50,72 gal.
Capacité (métrique) 192 L
Type Rouleau absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant universel
Longueur (impériale) 144.357 ft.
Longueur (métrique) 44 m
Largeur (impériale) 1,89 in
Largeur (métrique) 48 cm
Alternate Part Number GP152-PE