Learn More
Brady™ SPC™ Coussinets absorbants à usage général GP200-M
Code produit 30533345 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
41,739 gal.
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533345 41,739 gal. 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533345 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    144.34€ / 200 pièces
    Économisez 8.66€
    5% de réduction
En stock
Le GP200-M est un tampon absorbant universel monocouche, gris, léger, collé et perforé, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Il absorbe jusqu'à 18 fois son poids. Grâce à la technologie MAXX, moins de matériau est nécessaire pour absorber plus de liquide, ce qui réduit les coûts d'élimination.
Le GP200-M est un tampon absorbant universel monocouche, gris, léger, collé et perforé, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • Absorbe jusqu'à 18 fois son poids.
  • Grâce à la technologie MAXX, moins de matériau est nécessaire pour absorber plus de liquide, ce qui réduit les coûts d'élimination.
  • La finition supérieure offre une meilleure résistance à l'abrasion et produit moins de peluches.
  • Emballé dans une boîte pour faciliter la manipulation et le rangement.
  • Idéal pour les applications industrielles exigeant un faible coût et une forte capacité d'absorption.
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 41,739 gal.
Capacité (métrique) 158 L
Type Tampon absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant universel
Longueur (impériale) 19,69 po
Longueur (métrique) 50 cm
Largeur (impériale) 15,74 in
Largeur (métrique) 40 cm
Alternate Part Number GP200-M