Description
Le MRO30-PE est un rouleau absorbant universel à 2 plis, gris, lourd, collé et perforé, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
- La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un peluchage moindre.
- Perforé pour faciliter l'utilisation et minimiser les déchets.
- Un sorbant universel de haute qualité pour les applications nécessitant une combinaison d'une bonne absorption et d'une résistance accrue.
- Solution idéale pour récupérer les projections de brouillard provenant des machines.
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 48,871 gal. |
| Capacité (métrique) | 185 L |
| Type | Rouleau absorbant |
| Modèle | Sorbant universel |
| Longueur (impériale) | 150.919 ft. |
| Longueur (métrique) | 46 m |
| Largeur (impériale) | 29,921 in |
| Largeur (métrique) | 76 cm |
| Alternate Part Number | MRO30-PE |