Description
Le SKR-ADR-L est un kit anti-déversement écologique et portable, livré dans un sac transparent et résistant avec bandoulière.
- Conçu pour les petits déversements de liquides industriels, à l'exception des acides et des produits caustiques très agressifs.
- Rempli de produits écologiques Re-Form Les absorbants, fabriqués à partir d'au moins 70 % de papier journal recyclé et de cellulose brute, offrent une capacité d'absorption supérieure à moindre coût.
- Nécessite un minimum d'espace de stockage tout en contenant tous les absorbants nécessaires pour gérer un petit déversement et les solutions pour contenir le déversement - coussins et compresses pour le nettoyage.
- Le sac transparent et résistant facilite la vérification du matériel d'intervention en cas de déversement.
- Accès rapide et facile aux absorbants assurant une réponse rapide grâce à la fermeture éclair qui ouvre toute la face avant du sac.
- Contenu : 35 coussins (41 x 51 cm), 1 soc (7,6 cm x 122 cm), 1 soc (7,6 cm x 244 cm), 1 oreiller (43 x 48 cm), 4 oreillers (25 x 25 cm), 1 paire de gants et 2 sacs de collecte.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Capacité (impériale) | 21,926 gal. |
| Type | Kit d'entretien absorbant |
| À utiliser avec (équipement) | Intervention d'urgence en cas de déversement |
| Comprend | 35 serviettes hygiéniques (41 x 51 cm), 1 Soc (7,6 x 122 cm), 1 Soc (7,6 x 244 cm), 1 oreiller (43 x 48 cm), 4 oreillers (25 x 25 cm), 1 paire de gants et 2 sacs poubelle. |
| Modèle | Sorbant universel |
| Alternate Part Number | SKR-ADR-L |