Learn More
Brady™ SPC™ absorbantes pour l’UXT330-DP-E Xtra Roul absorbant résistant
Description
L’UXT330-DP-E est un papier absorbant universel à 3 plis, de couleur grise, de poids moyen, lier et à double perforation, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l’eau, les solvants, les réfrigérants, etc.
- Les couches extérieures enrobées rendent le produit plus fort pour une utilisation plus longue et améliorent la résistance à l’abrasion.
- Le tissu de couverture non utilisés élimine les fibres molles et rend le produit résistant à l’abrasion.
- Idéal pour une utilisation dans les zones à passage modéré.
- Perforée au milieu et en travers pour permettre l’utilisation de la quantité précise de matériel pour réduire les déchets.
- Conçu pour les applications nécessitant un absorbant absorbant durable, non lingable et résistant à l’abrasion.
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 37,248 gal. |
| Capacité (métrique) | 141 L |
| Type | Rolling absorbante |
| Longueur (impériale) | 150.919 ft. |
| Longueur (métrique) | 46 m |
| Largeur (impériale) | 29,921 in |
| Largeur (métrique) | 76 cm |
| Alternate Part Number | UXT330-DP-E |