Learn More
Brady™ Distributeur pour rouleau vertical SPC
Code produit 16275492
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rouleau de 1 mètre
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
16275492 Rouleau de 1 mètre 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16275492 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 830954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.70€
    248.76€ / 1 unités
    Économisez 4.94€
    1% de réduction
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Possède des roues pour une meilleure maniabilité
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Acier
Type Accessoires SPC
À utiliser avec (équipement) Rouleau de 1 mètre
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) 1 m
Poids (métrique) 7700 g
Alternate Part Number DJR128