Learn More
SPDP, MedChemExpress
Beskrivelse
SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | SPDP |
| CAS | 68181-17-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H12N2O4S2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | SPDP Crosslinker |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 155 mg/mL (496.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.36 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?