Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne vide SPE
Code produit 10226521 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
15 ml
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10226521 15 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10226521 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    110.25€ / 20 pièces
    Économisez 6.75€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 15 ml
Type de colonne SPE
Type Colonne d’extraction en phase solide vide