Learn More
Gilson™ Manifold SPE
Code produit 16616175 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de ports:
96
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de ports Conditionnement
16616175 96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16616175 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 37417014
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Kit de manifold SPE
  • Kit de configuration : Kit de manifold SPE à 96 positions
  • Joint avec étanchéité à revers adhésif, 96 positions (quantité 2)
  • Manifold, SPE, 96 positions (quantité 1)
  • Joint de manifold à joint torique (quantité 1)
  • Adaptateur pour plaque SPE (quantité 1)
Spécification
Description Kit à 96 positions
Nbre de ports 96