Learn More
Tube SPE, phényle, phase inverse, polypropylène, 500 mg, 3 ml, Bakerbond
Código de producto. 10492991 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
50/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité
10492991 50/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10492991 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 709503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    390.49€ / 50 pièces
    Économisez 152.66€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones