Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope de taille spéciale, dépolies
Description
- Lames de microscope mouillables à puits
- Fabriquées en verre sodocalcique de classe hydrolytique trois
- Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
- Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
- Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive DIV 98/79/CE, avec marquage CE, date de péremption recommandée et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 26 mm |
| Nbre par carton | 2250 |
| Nb par paquet | 50 |
| Edges | Coupé |
| Frosted | Non dépoli |
| Matériau | Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique |
| Precleaned | Oui |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | Lame de microscope |
| Afficher plus |