Learn More
asecos™ Tapis absorbants spéciaux
Artikelnummer. 17816396 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Poids (métrique):
6,4 kg
7,3 kg
Pakningsstørrelse:
100 pièces
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Poids (métrique) unitSize
17816396 6,4 kg 100 pièces
17846396 7,3 kg 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17816396 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 9917
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Le tapis absorbant spécial est idéal pour l'absorption en toute sécurité des acides, des alcalis, des produits chimiques agressifs et des huiles.
  • Très grande durabilité
  • Adapté à une utilisation intensive et prolongée
  • Fibres tissées serrées, haute résistance à l'abrasion et surface peu pelucheuse
  • Performances d'absorption exceptionnelles
  • Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son propre poids)
  • Lumière pour détecter et prévenir les petites fuites
  • Lourd pour les fuites importantes ou l'absorption des flaques d'eau
Tekniske data
Couleur Jaune
Matériau Tela resistente
Type Feuilles absorbantes pour produits chimiques
Longueur (impériale) 15,75 in
Longueur (métrique) 400.00 mm
Largeur (impériale) 15,75 in
Largeur (métrique) 400.00 mm
Poids (impériale) 14.11 lb.
Poids (métrique) 6,4 kg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.