Learn More
asecos™ Tapis absorbants spéciaux
Code produit 17846396 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
6,4 kg
7,3 kg
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
17846396 7,3 kg 200 pièces
17816396 6,4 kg 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17846396 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 9918
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le tapis absorbant spécial est idéal pour l'absorption en toute sécurité des acides, des alcalis, des produits chimiques agressifs et des huiles.
  • Très grande durabilité
  • Adapté à une utilisation intensive et prolongée
  • Fibres tissées serrées, haute résistance à l'abrasion et surface peu pelucheuse
  • Performances d'absorption exceptionnelles
  • Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son propre poids)
  • Lumière pour détecter et prévenir les petites fuites
  • Lourd pour les fuites importantes ou l'absorption des flaques d'eau
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Tela resistente
Type Feuilles absorbantes pour produits chimiques
Longueur (impériale) 15,75 in
Longueur (métrique) 400.00 mm
Largeur (impériale) 15,75 in
Largeur (métrique) 400.00 mm
Poids (impériale) 16.09 lb.
Poids (métrique) 7,3 kg