Description
- Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
- Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière.
Spécification
Spécification
| Type | Anneau ouvert |
| Matériau | PVC |
| Description | Pince, anneau ouvert spécialisé, CLS-OPENRPS |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Longueur (impériale) | 12,91 po |
| Longueur (impériale) du bras | 10,000 po |
| Longueur (métrique) | 382,00 mm |
| Longueur (métrique) du bras | 254 mm |
| Dimensions | Plateau de 76 x 76 mm |