Learn More
Brannan Specific Gravity Hydrometer M.50 Series
Code produit 17235684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de lest:
Grenaille d’acier
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de lest
17235684 Grenaille d’acier
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17235684 Fournisseur Brannan Code fournisseur 10/921/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.26€
    15.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.26€
    40% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
The Specific Gravity Hydrometer 60/60°F scale compares the relative density of a given liquid with that of water at 60°F (15.6°C)
  • The instrument listed is similar to hydrometers included in ISO 650 and in the 1960 issue of British Standard 718
  • Series M50
  • Made from soda glass
  • Range 0.85/0.90°SG
  • Adjusted at 60°F
  • 270 mm long
  • Divisions 0.001°
  • Made in UK
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
Spécification
Quantité 1
Type Densimètre de gravité spécifique
Incréments 0.001°
Longueur (métrique) 27 cm
Comprend Protective plastic tube
Points d’étalonnage Adjusted at 60°F
Matériau Verre sodocalcique
Type de lest Grenaille d’acier