Learn More
Brannan™ Densimètre BS718 M50 pour le pétrole
Description
- Charge de grenaille
- Longueur 270 mm
- Subdivisions : 0,001 g/ml
- Précision ±0,0006 g/mL
- Calibré à 15 °C
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Certifications/Conformité | UKAS |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Contenu et stockage | 15°C |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type de lest | Grenaille d’acier |
| Plage Baumé | 1 à 1,05 g/ml |