Learn More
Brannan™ Densimètre BS718 M50 pour le pétrole
Code produit 32178830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage Baumé:
0,6 à 0,65 g/ml
0,95 à 1 g/ml
1 à 1,05 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Baumé Conditionnement
32178830 0,95 à 1 g/ml 5 pièces
12801478 0,6 à 0,65 g/ml 1 pièce
12881478 1 à 1,05 g/ml -
12871478 0,95 à 1 g/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 32178830 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/457/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.35€
    95.52€ / 5 pièces
    Économisez 65.83€
    40% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Densimètres pour différentes plages de tension superficielle.
  • Charge de grenaille
  • Longueur 270 mm
  • Subdivisions : 0,001 g/ml
  • Précision ±0,0006 g/mL
  • Calibré à 15 °C
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Incréments 0,001 g/ml
Certifications/Conformité UKAS
Longueur (métrique) 270 mm
Densité (métrique) 0,95 à 1,00 g/ml
Contenu et stockage 15°C
Matériau Verre sodocalcique
Type de lest Grenaille d’acier
Plage Baumé 0,95 à 1 g/ml