Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Dx Stabilized Saliva Collection Kit
Description
- Destiné à la collecte et à la conservation d’échantillons de salive en présence de professionnels de la santé
- Une aide dans la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) à base d’acide nucléique à des fins diagnostiques in vitro
- Le kit de pochettes à usage unique à décoller est fourni avec un entonnoir facile à utiliser et résistant aux fuites, un tube de prélèvement de salive compatible avec l’automatisation et un bouchon à vis pour sécuriser l’échantillon après le prélèvement
- Le tube de prélèvement de salive SpeciMAX Dx est pré-rempli avec 1 ml d’agent de stabilisation afin d’inactiver les virus
- S’intègre facilement aux flux de traitement et d’analyse automatiques qui font partie des tests de diagnostic à haut débit.
- La réfrigération ou la congélation d’échantillons de salive stabilisée n’est pas recommandée, car la précipitation de l’agent de stabilisation a des effets en aval.
Caractéristiques du kit de prélèvement de salive stabilisée SpeciMAX Dx :
- Inactivation des virus respiratoires courants
- Solution de stabilisation qui préserve l’ADNg, l’ARN et l’acide nucléique viral dans les échantillons de salive
- Solution de stabilisation non dangereuse, compatible avec tous les protocoles de désinfection—ne réagit pas avec l’eau de Javel (sans guanidine ni éthanol)
- Tubes et bouchons à code-barres standardisés adaptés aux flux de traitement automatisés
- Essentiels pour les tests de diagnostic à haut débit
Stockage d’échantillons
- L’agent de stabilisation SpeciMAX préserve l’acide nucléique dans les échantillons de salive à température ambiante pendant les durées suivantes :
- ADNg :1 an
- ARN :14 jours
- Acide nucléique viral :14 jours
Simplicité d’utilisation
- Chaque kit de prélèvement de salive stabilisée SpeciMAX Dx est prêt à être utilisé dans des sachets sous blisters faciles à décoller conditionnés individuellement.
- Pour utiliser le kit, le donneur de salive suit quatre étapes faciles :
- Retirer et conserver le bouchon, puis fixer solidement l’entonnoir au tube de prélèvement.
- Remplir de salive jusqu’à la ligne 2,0 (sans bulles)
- Dévisser et jeter l’entonnoir (ne pas réutiliser)
- Fixer le bouchon sur le tube, puis le mélanger en inversant le tube cinq fois
- Pour obtenir de meilleurs résultats, les donneurs de salive doivent être informés de s’abstenir de manger, de boire, d’utiliser des produits du tabac ou de mâcher un chewing-gum pendant au moins 30 minutes avant le prélèvement de l’échantillon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Prélèvement d’échantillons de salive |
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Contenu et stockage | • Solution d’inactivation virale et de stabilisation nucléique (1 ml) • Tube de prélèvement de salive prérempli, bouchon et entonnoir Conserver à 15–30°C. |
| À utiliser avec (application) | Pour diagnostics in vitro |
| Quantité | 100 kits |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 6 ml |