Learn More
Wheaton™ Sachet d’échantillonnage avec pochette pour documents, impression du symbole de danger biologique
Code produit 16484979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 150 mm
150 x 220 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16484979 150 x 150 mm 1000 pièces
16494979 150 x 220 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16484979 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 370150
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Sachet d’échantillonnage idéal pour un transport sûr des échantillons de patients.
  • Transfert sûr des échantillons
  • Pour le transport d’échantillons et de documents cliniques
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Auto-adhésif
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Transport d’échantillons et de documents cliniques
Comprend Pochette pour documents, impression du symbole de danger biologique
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 100
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage