Description
- DURAN™ Specimen jar
- Ground-in knobbed lid
- Made of borosilicate glass
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 175 mL |
| Comprend | Ground Knobbed Lid |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Nb par paquet | 10Pack |
| Conditionnement | 10Pack |
| Quantité | 10Pack |
| Poids (métrique) | 0.31 kg |
| Forme | Round |
| Hauteur (métrique) | 103 mm |
| Type de produit | Specimen Jar |
| Afficher plus |