Learn More
BINDER™ Affichage de la température des échantillons
Code produit 30238364 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KBF PRO Series
Série KB
Série KB PRO
Série KBF
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
30238364 Série KB PRO 1 pièce
30238262 Série KB 1 pièce
30238363 KBF PRO Series 1 pièce
30238339 Série KBF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30238364 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80122553
Capteur de température intérieure flexible Pt100
Capteur de température en platine de 100 ohms pour l'affichage ou le contrôle de la température de l'échantillon.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Série KB PRO
Matériau Acier
Type Capteur de température