Learn More
Epredia™ Pièce d’écartement en V de l’échantillon
Code produit 12073119 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Insert pour échantillons ronds
Pince en feuille de métal
Pince à cassette universelle
Pince à échantillon standard
Pièce d’écartement en V
Porte-échantillons universel
Specimen Stage, 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12073119 Pince à échantillon standard 1 pièce
15699028 Pince à échantillon standard 1 pièce
12003129 Pince en feuille de métal 1 pièce
12023129 Porte-échantillons universel 1 pièce
12033129 Insert pour échantillons ronds 1 pièce
12053129 Insert pour échantillons ronds 1 pièce
12043139 Insert pour échantillons ronds 1 pièce
12053139 Pièce d’écartement en V 1 pièce
12063139 Specimen Stage, 30 mm 1 pièce
12027219 Insert pour échantillons ronds 1 pièce
12017239 Pince à cassette universelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12073119 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 715010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    545.12€ / 1 pièces
    Économisez 374.88€
    40% de réduction
En stock
Obtenez le meilleur de votre microtome Epredia™ grâce à ces pinces et accessoires pour échantillons Epredia™.
Arc de segment
  • Pour porte-échantillons universel avec rotation à 360° et orientation précise standard de ±30°
  • Fonctionne en plus de l’orientation des échantillons dans les axes X et Y
  • Réglages via le mécanisme d’entraînement
Porte-échantillons universel
  • Pour les échantillons plats et ronds jusqu’à 8 mm utilisés avec l’arc de segment
Pince à échantillon standard
  • Avec une mâchoire supérieure fixe assurant une grande stabilité, une orientation sur les axes X et Y et une rotation pour un positionnement précis
  • Taille maximale des échantillons : 55 × 50 mm
  • Le modèle en argent est destiné aux modèles HM 325, HM 355S et HM 340E plus récents avec des numéros de série supérieurs à 34000
Insert pour échantillons ronds
  • À installer dans la pince à échantillons standard
  • Le système à ressort en tandem assure une insertion facile de l’échantillon sans inclinaison ni compression
  • Stabilité optimale
  • Retrait facile de l’échantillon rond
  • Lors de l’utilisation des pinces à échantillon ronds, la pince à échantillon standard doit être équipée d’une lumière de mâchoire (réf. 546080)
Lumière de mâchoire utilisée pour la réduction du poids avec des inserts pour les échantillons ronds
  • Insert en V pour les pinces à échantillons standard pour aider à tenir les échantillons ronds
  • Pièce distance en V pour pinces à échantillons standard
  • Platines de positionnement des échantillons fonctionnent avec une pince à échantillon standard avec insert en V
  • Pince à cassette universelle avec mâchoires de serrage à insérer dans la pince à échantillons standard pour microtome
    Pince en feuille de métal
    • À installer dans la pince à échantillons standard
    • Les mâchoires à ressort maintiennent l’échantillon en position
    • Une fente de compensation dans la mâchoire assure un serrage parfait de l’échantillon et des épaisseurs de section constantes
    • Orientation sur l’axe Z
    • L’anneau intermédiaire assure l’alignement en position zéro X/Y
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Pince à échantillon standard
    À utiliser avec (équipement) Microtomes Epredia