Learn More
Dichlorhydrate de spectinomycine, 96,4 %, MP Biomedicals™
Code produit 11464371 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464371 25 g 25g
11454371 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464371 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215206725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.00€
    495.60€ / 25g
    Économisez 25.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 22189-32-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire C14H36Cl2N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 495.34
Numéro MDL MFCD00150886
Clé InChI DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Synonyme U18409AE, Actinospectacin
CID PubChem 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Nom IUPAC dihydrogène (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-méthyl-11,13-bis(méthylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tétradcan-7-one dichlorure pentahydraté
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Spectinomycin dihydrochloride
Type Spectinomycine Dihydrochlorure
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 0.964
Poids de la formule 495.36
Qualité Not Available