Learn More
Chlorhydrate de spectinomycine, Fisher BioReagents
Code produit 10700350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10700350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10700350 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP29571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Inhibe la synthèse des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Spectinomycin Dihydrochloride
Type Spectinomycin Dihydrochloride
Forme physique Poudre / Solide
CAS 22189-32-8
Point de fusion 210°C
Source Streptomyces spectabilis
Résidus d’allumage < 1.0%
Conditionnement Verre ambré
Rotation spécifique 15 to 21°
Eau 16.0 to 20.0%
Concentration >603μg/mg
Quantité 1 g
Formule moléculaire C14H36Cl2N2O12
Numéro MDL MFCD00150886
Merck Index 15, 8866
Clé InChI DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Nom IUPAC dihydrogène (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-méthyl-11,13-bis(méthylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tétradcan-7-one dichlorure pentahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 495.34
CID PubChem 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Poids de la formule 495.3
Pourcentage de pureté >603 μg/mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spectinomycin pentahydrate dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.