Learn More
Melford Spectinomycine dichlorhydrate pentahydrate
Code produit 30018775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018775 5 g 5g
30018773 1 g 1g
30018774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018775 Fournisseur Melford Code fournisseur S230005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté est un antibiotique couramment utilisé sur le marché des sciences de la vie.
La Spectinomycine dihydrochlorure pentahydraté est un antibiotique couramment utilisé sur le marché des sciences de la vie.
Le dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté est un antibiotique couramment utilisé sur le marché des sciences de la vie. Il appartient à la classe des antibiotiques aminocyclitols et est principalement utilisé pour son activité contre les bactéries Gram négatives.
Le dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté trouve des applications dans divers domaines tels que la recherche, la biologie moléculaire et la biotechnologie. Il est couramment utilisé comme agent sélectif dans les systèmes de culture cellulaire et est ajouté aux milieux de croissance pour empêcher la prolifération de bactéries susceptibles de contaminer les lignées cellulaires.
De plus, il est particulièrement efficace contre certaines souches de bactéries Gram négatives, notamment Escherichia coli. Son action repose sur l'inhibition de la synthèse protéique chez les bactéries, ce qui entraîne finalement leur mort. Son action sélective la rend précieuse pour maintenir des conditions stériles et sélectionner les cellules ayant intégré du matériel génétique étranger dans les expériences de biologie moléculaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
CAS 22189-32-8
Quantité 5 g
Formule moléculaire C14H24N2O7-2 HCl-5H2O