Learn More
Spectinomycin sulfate, 93%
Code produit 15477229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Plastic bottle
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15477229 5 g Plastic bottle 5g
15467229 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66034.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.20€
    127.65€ / 5g
    Économisez 35.55€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23312-56-3 | C14H26N2O11S | 430.43 g/mol
Targets Gram-negative bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23312-56-3
Formule moléculaire C14H26N2O11S
Poids moléculaire (g/mol) 430.43
Numéro MDL MFCD00270185
Clé InChI XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Synonyme spectinomycin sulfate, spectinomycin sulphate, unii-bz0h4tlf9x, actinospectacin, trobicin, bz0h4tlf9x, togamycin sulfate 1:1, spectinomycin sulfate hydrate, spectinomicina, spectogard
CID PubChem 64771
Nom IUPAC (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Spectinomycin sulfate
Point d’ébullition 583°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or water
Poids de la formule 430.43
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spectinomycin sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate