Learn More
Sulfate de spectinomycine, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 15563457 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15563457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15563457 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215899305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    141.75€ / 5g
    Économisez 28.25€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
CAS: 23312-56-3 | Formula: C14H26N2O11S | Weight: 430.43 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 23312-56-3
Formule moléculaire C14H26N2O11S
Poids moléculaire (g/mol) 430.43
Numéro MDL MFCD00270185
Clé InChI XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Synonyme U 18409E, antibiotic
ChEBI CHEBI:9216
Nom IUPAC (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-méthyl-11,13-bis(méthylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8,4.0,0³, 8,0]tétradéecan-7-one ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Spectinomycin Sulfate
Type Sulfate de spectinomycine
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
CID PubChem 64771
Poids de la formule 430.4
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Spectinomycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .