Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines à plage étendue et multicolore Spectra™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’échelle de protéines à plage étendue et à spectres multicolores Thermo Scientific™ est un étalon de protéines à 4 couleurs contenant 10 protéines précolorées (10 à 260 kDa) à utiliser comme étalons de taille pour l’électrophorèse sur gel et le transfert Western.
Comparez et consultez tous les autres étalons et échelles de protéine ›
Applications
• Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS
• Surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western
• Estimation de la taille des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : deux flacons de 250 μl chacun Tampon de stockage :62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol Stockage :Dès réception, conserver à -20°C |
| Méthode de détection | Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm) |
| Number of Markers | 10 |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 10 à 260 kDa |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire | 260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Quantité | 2 x 250 μl |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Gamme de produits | Spectra |
| Afficher plus |