Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines à plage élevée et multicolore Spectra™
Code produit 11872124
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11872124 2 x 250 μl 2 pièces
17106108 8 x 250 μL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11872124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26625
Un mélange de huit protéines colorées en bleu, vert et orange (40 à 300 kDa) à utiliser comme étalons de taille pour les protéines à poids moléculaire élevé lors de l’électrophorèse sur gel et des transferts Western.
L’échelle de protéines à plage élevée multicolore Thermo Scientific™ Spectra est un mélange de huit (8) protéines colorées en bleu, vert et orange (40 à 300 kDa) à utiliser comme étalons de taille pour les protéines à poids moléculaire élevé lors de l’électrophorèse sur gel et des transferts Western.
Ce marqueur MW de protéines pré-coloré est conçu pour surveiller la progression de l’électrophorèse du gel de polyacrylamide SDS, afin d’évaluer l’efficacité du transfert sur membranes en PVDF, nylon et nitrocellulose, et pour estimer la dimension approximative des protéines séparées qui ont été rendues visibles grâce aux colorations du gel ou aux réactifs de détection du transfert Western. Trois chromophores différents (bleu, orange et vert) sont liés aux différentes protéines constitutives, produisant une échelle de couleur très vive avec un schéma facile à retenir. L’échelle protéique haut de gamme multicolore Spectra est prête à l’emploi : il n’est pas nécessaire de réchauffer, diluer ou ajouter un agent de réduction.
Points clés :
  • Gamme de tailles : huit protéines s’étendant de 40 à 300 kDa
  • Multicolore : trois couleurs différentes pour une affectation sans ambigüité des dimensions des bandes
  • Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
  • Bandes nettes : bandes à code couleur d’intensité similaire pour une visualisation aisée
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
  • Compatible avec les membranes – les bandes colorées se transfèrent aux membranes pour le transfert Western.
Comprend :
Protéines colorées aux colorants dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Surveillance de la migration des protéines lors de la SDS-PAGE ; vérification de l’efficacité du transfert Western ; dimensionnement approximatif des protéines sur les gels de polyacrylamide-SDS et les transferts Western ; localisation d’une protéine d’intérêt pour l’excision à partir d’un gel préparatif non coloré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception, conserver à -20°C
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm)
Number of Markers 8
Prêt à charger Oui
Applications recommandées Gels Tris-Acétate
Plage de dimensions 40 à 300 kDa
À utiliser avec (application) Tris-acetate gels
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 300, 250, 180, 130, 100, 70, 50, 40 kDa
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits Spectra
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type 3 couleurs : bleu, orange, vert
System Type Transfert Western, SDS-PAGE