Learn More
Serva Electrophoresis™ Spectra/Por™ 3 Dialysis Tubing
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dialysis Tubing |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Matériau | Cellulose |
| Diamètre (métrique) | 34 mm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Capacité (métrique) | 9.3 mL/cm |
| Quantité | 1 Each |