Learn More
Spectrum™ Labs Tubulure pour dialyse prétraitée Spectra/Por™ 5
Code produit 11485859
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kDa
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Conditionnement
11485859 12 à 14 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485859 Fournisseur Spectrum™ Labs Code fournisseur 132754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.17€
    324.00€ / 1 pièces
    Économisez 118.17€
    26% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules 1 kDa à 50 kDa
Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1 kDa à 50 kDa. Transparent et flexible, sauf Spectra/Por™ 5. Les composés à faible poids moléculaire dans les solutions aqueuses se diffusent à travers la membrane, des poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par la membrane. Les boîtes distributrices pratiques protègent les membranes non utilisées. Le glycérol (lorsqu’il est utilisé) préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation. Tremper la membrane pendant trois heures dans de l’eau déminéralisée, puis bien rincer avec de l’eau courante. Spectra/Por™ 5 est renforcé par une couche de papier poreux, pour donner une membrane épaisse et rigide à utiliser dans des environnements de cisaillement élevé.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, fourni sec avec du glycérol
  • Spectra/Por™ 6, pré-humidifié, fourni dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
  • Spectra/Por™ 7, pré-traité pour réduire les contaminants à l’état de traces fournis dans l’azoture de sodium à 0,1 % Pour la séparation moléculaire, les études de liaison protéique, l’élimination et le dessalage des électrolytes.
Specifications
Type de produit Tubulure pour dialyse
MWCO 12 à 14 kDa
Diamètre (métrique) 48 mm
Longueur (métrique) 15 m
Capacité (métrique) 18 ml/cm
Quantité 1 de chaque