Learn More
Spectrum Labs™ Membrane de tubulure régénérée en cellulose Spectra/Por™
Code produit 11495859
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kDa
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
Longueur (métrique):
5 m
5 m
10 m
10 m
15 m
Capacité (métrique):
0,32 ml/cm
0,45 ml/cm
1,1 ml/cm
46 ml/cm
5,1 ml/cm
6,4 ml/cm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
11495859 12 à 14 kDa 15 m 46 ml/cm 1 pièce
11415909 50 kDa 5 m 0,32 ml/cm 1 pièce
11485889 15 kDa 10 m 1,1 ml/cm 1 pièce
11465879 8 kDa 10 m 1,1 ml/cm 1 pièce
11465899 25 kDa 10 m 1,1 ml/cm 1 pièce
11445919 8 kDa 5 m 1,1 ml/cm 1 pièce
11435879 8 kDa 10 m 0,45 ml/cm 1 pièce
11415899 15 kDa 10 m 6,4 ml/cm 1 pièce
11485879 8 kDa 10 m 5,1 ml/cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495859 Supplier Spectrum Labs™ Supplier No. 132757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.22€
    412.00€ / 1 pièces
    Économisez 57.22€
    12% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéique, l’élimination et le dessalage d’électrolytes
Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1 kDa à 50 kDa. Transparent et flexible sauf Spectra/Por™ 5. Les composés à faible poids moléculaire dans les solutions aqueuses se diffusent à travers la membrane, des poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par la membrane. Les boîtes distributrices pratiques protègent les membranes non utilisées. Le glycérol (lorsqu’il est utilisé) préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation. Tremper la membrane pendant trois heures dans de l’eau déminéralisée, puis bien rincer avec de l’eau courante. Spectra/Por™ 5 est renforcé par une couche de papier poreux, pour donner une membrane épaisse et rigide à utiliser dans des environnements de cisaillement élevé.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, fourni sec avec du glycérol
  • Spectra/Por™ 6, pré-humidifié, fourni dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
  • Spectra/Por™ 7, prétraité pour réduire les contaminants à l’état de traces fournis dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
Pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéique, l’élimination et le dessalage d’électrolytes.
Specifications
Type de produit Membrane de tubulure régénérée
MWCO 12 à 14 kDa
Matériau Cellulose (fibre de papier)
Longueur (métrique) 15 m
Capacité (métrique) 46 ml/cm
Couleur Transparent
Plage de températures (métrique) 60°C
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéique, l’élimination et le dessalage d’électrolytes