Learn More
Labnet™ Centrifugeuse Spectrafuge™ 6C
Code produit 11441997
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
4000 x g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
11441997 4000 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11441997 Fournisseur Labnet™ Code fournisseur C0060230V
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à sa conception robuste et son faible encombrement, la centrifugeuse de recherche compacte Spectrafuge™ 6C est prête à fournir des années de fonctionnement sans problème.
  • La centrifugeuse Spectrafuge 6C a été conçue pour produire rapidement du PPA (plasma pauvre en plaquettes) et du PRP (plasma riche en plaquettes), ainsi que pour d’autres applications dans le laboratoire clinique ou de recherche.
  • Le rotor à angles fixes amovible de la centrifugeuse Spectrafuge 6C accueille 6 tubes de 15 ml et, avec les adaptateurs, il peut accueillir tous les tubes de prélèvement sanguin courants.
  • La vitesse variable permet d’effectuer diverses applications. Une minuterie permet de contrôler le fonctionnement de 30 secondes à 30 minutes. Le temps peut également être réglé sur un mode continu, en sélectionnant la position Marche, ou en appuyant momentanément sur le bouton de démarrage et en le maintenant enfoncé.
  • Le panneau de commande de la centrifugeuse est doté de boutons faciles à tourner et de grands écrans numériques pour afficher le temps et la vitesse.
  • Pendant le fonctionnement de la centrifugeuse, le couvercle est verrouillé. Une fois que le rotor s’arrête, le temps et la vitesse affichent le clignotant 00 pour indiquer que le traitement est terminé. Le couvercle peut alors être ouvert en appuyant sur le bouton du couvercle.
  • Un faible encombrement permet à la centrifugeuse Spectrafuge 6C de s’adapter même sur une paillasse très encombrée.
  • Sa conception robuste fournira des années de fonctionnement sans problème.
  • La centrifugeuse peut être utilisée sur la paillasse ou dans une chambre froide.
Spécification
Vitesse max. 6500 tr/min
FCR max. 4000 x g
Minuteur 0,5 à 30 min ou en continu
Dimensions (H x l x P) 24 x 21 x 18 cm (9,5 x 8,25 x 7 in)
Poids net 4,5 kg (10 lb)
Fréquence 50/60Hz
Tension 230 V
Contrôle de la vitesse Numérique - Variable (100 tr/min)