Learn More
Molecular Devices Lecteur de microplaques monomode SpectraMax™ ABS avec SoftMax logiciel Pro
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Conçu pour les flux de travail de détection d’absorption dans des tests à microplaques
- Prend en compte les mesures d’absorption UV-Vis pour les applications en sciences de la vie
- Permet une mise en place flexible des essais avec des paramètres de mesure configurables
- Prend en compte les flux de travail d’essai basés sur microplaques à travers plusieurs applications
- Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
- Prend en main des tests de routine basés sur l’absorption avec des performances cohérentes et reproductibles
- Conçu pour une utilisation en laboratoire nécessitant une lecture fiable des microplaques
Spécification
Spécification
| Type de détecteur | Photodiode |
| Interface | Contrôle PC, logiciel interne |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
| Technologie de mesure | Absorbance (Haut) |
| Type de plaques | Plaques à 96 et 384 puits |
| Reading Options | Point de virage |
| Agitation | Aucun |
| Sélection de la longueur d’onde | Monochromateur |