Learn More
Molecular Devices Plateforme de détection de microplaques multimodes SpectraMax™ i3x avec SoftMax logiciel Pro
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Conçu pour les flux de travail de détection multimode dans des tests basés sur microplaques
- Prend en chargement une gamme de capacités de détection pour diverses applications en sciences de la vie
- Permet une configuration flexible des essais avec des paramètres de détection configurables
- Prend en charge les flux de travail de tests biochimiques et cellulaires
- Offre une fonctionnalité extensible grâce à des options modulaires de détection
- Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
- Prend en charge des flux de travail évolutifs pour les environnements de recherche et de laboratoire
Spécification
Spécification
| Température de l’incubateur | 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C |
| Vitesse de mesure | 11 secondes (96 puits), 22 secondes (384 puits) |
| Agitation | Linéaire, orbitale |
| Type de plaques | Plaques de 6 à 384 puits |
| Type de détecteur | PMT |
| Software Type | SoftMax Pro |
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Reading Options | Point de virage, Cinétique, Balayage spectral |