Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ iD5e Multi-Mode uPlate AS avec SoftMax logiciel Pro
Code produit 31936324 Tous les produits Molecular Devices Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de détecteur:
PMT
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de détecteur Conditionnement
31936324 PMT 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31936324 Fournisseur Molecular Devices Code fournisseur ID5EAS
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuer une détection multimode avancée pour des flux de travail complexes d’analyses. Prend en charge des capacités de détection flexibles pour les applications en sciences de la vie basées sur microplaques.
  • Conçu pour les flux de travail de détection multimode dans des tests basés sur microplaques
  • Prend en chargement un large éventail d’applications de détection, y compris des flux de travail complexes d’essais
  • Permet une configuration flexible des tests avec une détection réglable basée sur monochromateur et filtre
  • Soutient les flux de travail de tests biochimiques et cellulaires dans les applications des sciences de la vie
  • Offre une capacité de détection renforcée pour les besoins d’analyse avancés et évolutifs
  • Inclut des protocoles préconfigurés pour supporter les flux de travail courants des essais
  • Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
  • Conçu pour soutenir des flux de travail de laboratoire flexibles et évolutifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température de l’incubateur 4-Zone Incubation à 70 °C
Vitesse de mesure 11 secondes (96 puits), 22 secondes (384 puits)
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits
Type de détecteur PMT
Software Type SoftMax Pro
Source lumineuse Flash au xénon
Reading Options Point de virage, Cinétique, Balayage spectral