Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ iD5e MultiMode Platform IN‐AS avec SoftMax logiciel Pro
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Conçu pour les flux de travail de détection multimode dans des tests basés sur microplaques
- Prend en charge un large éventail d’applications de détection pour des flux de travail complexes d’essais
- Permet une configuration flexible des tests avec une détection réglable basée sur monochromateur et filtre
- Soutient les flux de travail de tests biochimiques et cellulaires dans les applications des sciences de la vie
- Inclut une capacité intégrée de gestion des fluides pour l’ajout automatisé de réactifs
- Offre une capacité de détection renforcée pour les besoins d’analyse avancés et évolutifs
- Comprend la configuration combinant IN et AS options de plateforme pour une configuration flexible du flux de travail
- Inclut des protocoles préconfigurés pour supporter les flux de travail courants des essais
- Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
Spécification
Spécification
| Température de l’incubateur | 4-Zone Incubation à 70 °C |
| Vitesse de mesure | 11 secondes (96 puits), 22 secondes (384 puits) |
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Type de plaques | Plaques de 6 à 384 puits |
| Type de détecteur | PMT |
| Software Type | SoftMax Pro |
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Reading Options | Point de virage, Cinétique, Balayage spectral |