Learn More
Molecular Devices Lecteur de microplaques SpectraMax™ L avec SoftMax logiciel Pro
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Conçu pour les flux de travail de détection de luminescence dans des analyses à microplaques
- Soutient les applications de mesure de luminescence pour la recherche en sciences de la vie
- Permet une configuration flexible des essais avec des paramètres de détection configurables
- Soutient les flux de travail de tests biochimiques et cellulaires dans les applications des sciences de la vie
- Fournit des flux de travail de mesure programmables pour des tests de routine et avancés
- Prend en charge, les applications de criblage à base de microplaques dans plusieurs formats
- Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
- Conçu pour la détection sensible des signaux d’essai luminescents
Spécification
Spécification
| Type de détecteur | Tube photomultiplicateur (PMT) |
| Interface | Contrôle PC, logiciel interne |
| Source lumineuse | LED |
| Technologie de mesure | Luminescence (Haut) |
| Type de plaques | Plaques à 96 et 384 puits |
| Reading Options | Point de virage |
| Agitation | Aucun |
| Sélection de la longueur d’onde | Filtres (FL, Lum.) |