Learn More
Molecular Devices Lecteur de microplaques multimode SpectraMax™ M3 avec SoftMax logiciel Pro
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Conçu pour les flux de travail de détection multimode dans des tests basés sur microplaques
- Prend en place les applications de mesure d’absorbance, de fluorescence et de luminescence
- Permet une mise en place flexible du test avec une sélection de longueurs d’onde basée sur un monochromateur
- Soutient les flux de travail de tests biochimiques et cellulaires dans les applications des sciences de la vie
- Prend en compte les flux de travail de mesure des points d’extrémité, cinétiques et spectrales
- Fournit des réglages de détection configurables pour diverses exigences d’analyse
- Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
- Conçu pour un fonctionnement flexible et fiable en laboratoire
Spécification
Spécification
| Température de l’incubateur | 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C |
| Vitesse de mesure | 11 secondes (96 puits), 22 secondes (384 puits) |
| Agitation | Linéaire, orbitale |
| Type de plaques | Plaques de 6 à 384 puits |
| Type de détecteur | PMT |
| Software Type | SoftMax Pro |
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Reading Options | Point de virage, Cinétique, Balayage spectral |