Learn More
Molecular Devices Lecteur de cuvette/microplaques SpectraMax™ M5 avec SoftMax logiciel Pro
Code produit 31936327 Tous les produits Molecular Devices Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de détecteur:
PMT
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de détecteur Conditionnement
31936327 PMT 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31936327 Fournisseur Molecular Devices Code fournisseur M5
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuer une détection multimode flexible entre microplaques et cuvettes. Prend en charge, divers flux de travail d’essais pour des applications en sciences de la vie.
  • Conçu pour des flux de travail de détection multimode dans des tests basés sur microplaques et cuvettes
  • Prend en place les applications de mesure d’absorbance, de fluorescence et de luminescence
  • Permet une mise en place flexible du test avec une sélection de longueurs d’onde basée sur un monochromateur
  • Soutient les flux de travail de tests biochimiques et cellulaires dans les applications des sciences de la vie
  • Prend en charge à la fois les formats microplaques et cuvettes pour une flexibilité expérimentale accrue
  • Prend en compte les flux de travail de mesure des points d’extrémité, cinétiques et spectrales
  • Fournit des réglages de détection configurables pour diverses exigences d’analyse
  • Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température de l’incubateur 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C
Vitesse de mesure 11 secondes (96 puits), 22 secondes (384 puits)
Agitation Linéaire, orbitale
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits
Type de détecteur PMT
Software Type SoftMax Pro
Source lumineuse Flash au xénon
Reading Options Point de virage, Cinétique, Balayage spectral