Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ Mini AL System avec SoftMax logiciel Pro
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Conçu pour les flux de travail de détection multimode dans des tests basés sur microplaques
- Soutient les applications de mesure d’absorption et de luminescence
- Fournit une solution compacte de lecteur de microplaques pour des environnements de laboratoire flexibles
- Permet une installation facile de l’essai avec des paramètres de détection configurables
- Prend en place les flux de travail basés sur microplaques pour les analyses biochimiques et cellulaires
- Inclut des protocoles préconfigurés pour supporter les applications d’essais courantes
- Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
- Conçu pour une facilité d’utilisation et un fonctionnement accessible dans les laboratoires de recherche
Spécification
Spécification
| Agitation | Linéaire, orbitale |
| Software Type | SoftMax Pro |