Learn More
Spectrum Labs™ Dispositif de dialyse SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™
Code produit 11591100
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
100 kDa
50 kDa
8 à 10 kDa
Conditionnement:
3 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Conditionnement
11591100 8 à 10 kDa 3 pièces
11571100 0,1 à 0,5 kDa 3 pièces
11551100 50 kDa 3 pièces
11521110 100 kDa 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11591100 Fournisseur Spectrum Labs™ Code fournisseur 137046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.97€
    301.00€ / 3 pièces
    Économisez 32.97€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Le dispositif de dialyse SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™ est un dispositif de séparation autonome et prêt à l’emploi qui associe commodité et caractère jetable, la dialyse dynamique augmente le taux de transfert de masse et réduit la dialyse globale de 1 à 2 jours à 12 heures.
Un dispositif de dialyse révolutionnaire jetable conçu pour la dialyse et la séparation rapides, mais douces de volumes d’échantillons plus importants ; présentant une plus grande efficacité ainsi que la récupération de produits. Disponibles en 6 seuils de rétention des molécules (0,1 à 0,5 kD, 3,5 à 5 kD, 8 à 10 kD, 20 kD, 50 kD et 100 kD) et en deux tailles de volume d’échantillon (8 à 10 ml et 25 à 28 ml).
Tube-A-Lyzer™ est un système de transfert de masse prêt à l’emploi autonome qui intègre une membrane de dialyse tubulaire semi-perméable à l’intérieur d’un boîtier réservoir transparent pour séparer la chambre à échantillon de la chambre pour tampon qui l’entoure. La membrane en ester de cellulose (CE) Biotech de haute pureté est sèche, imprégnée de 20 % de glycérine et offre une sélectivité moléculaire élevée. La longueur totale de la tubulure à membrane possède un volume de travail d’environ 28 ml (des unités de longueur spéciales pour les volumes plus grands ou plus petits peuvent être fabriquées selon une conception personnalisée). Un port pour raccord Luer-Lock femelle Luer est situé sur le dessus pour le chargement, la récupération ou les tests en cours de processus des échantillons dans la chambre à échantillon à membrane fermée. Conçue pour la dialyse dynamique, la chambre du boîtier (tampon) est équipée de ports à raccords cannelés d’entrée et de sortie de 6 mm pouvant être connectés à une tubulure en plastique flexible (3/16 x 5/16 po de dia. int.) pour la recirculation d’un plus grand volume de tampon à l’aide d’une pompe péristaltique. Les ports peuvent également être fermés pour faciliter uniquement la chambre pour tampon pour la dialyse statique (standard). Plusieurs dispositifs Tube-A-Lyzer™ peuvent être connectés en parallèle pour créer un plus grand collecteur de volume d’échantillon.
  • Maintient le gradient de concentration maximum
  • Empêche la polarisation et l’encrassement de la membrane
  • Fournit une pression hypo-osmique pour faciliter la séparation
  • Permet d’obtenir des puretés d’échantillon plus élevées
  • Réduit le temps de quelques jours à quelques heures
  • Prêt à l’emploi et jetable
  • Stériles et apyrogènes
  • Membrane en RC et CE de qualité Biotech (0,1 kDa à 100 kDa)
  • Chambre à échantillon de grand volume
  • Dialysat de recirculation pour une dialyse rapide
Applications typiques :
Dessalage ; concentration de plasma/sérum ; changement de tampon et de pH ; préparation des protéines pour l’électrophorèse ; concentration des anticorps ; élimination des contaminants ; études de liaison ; analyse en flux de dialyse/lots ; dialyse régulée par la température ; purification des extraits de culture tissulaire ; élution des protéines pour gel d’électrophorèse ; élimination des oligosaccharides de la solution protéique.
Spécification
Type de produit Membrane de dialyse tubulaire
MWCO 8 à 10 kDa
Membrane Ester de cellulose Biotech
Capacité (métrique) 25 à 30 ml