Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Code produit 10122878 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Lampe de rechange
Garantie:
Non
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Garantie Conditionnement
10122878 Lampe de rechange Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10122878 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 714039400
Expédition estimée: 05-11-2026
Includes
One replacement lamp for SPECTRONIC 200
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres dans le visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine.
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres dans le visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine. Pendant plus d’un demi siècle, les laboratoires du monde entier ont pu compter sur les spectrophotomètres Thermo Scientific pour effectuer, rapidement et facilement, des analyses de l’eau et des contrôles de la qualité, aussi bien dans les établissements de santé et que dans les laboratoires d’enseignement. Le nouveau spectrophotomètre SPECTRONIC 200 allie la simplicité et la fiabilité des modèles SPECTRONIC 20 et GENESYS 20 à la technologie du 21e siècle et une conception innovante assurant à cet instrument des années de fonctionnement sans la moindre difficulté.
Le système SPECTRONIC 200 est un spectrophotomètre robuste et simple d’utilisation qui convient parfaitement aux applications de routine. Doté d’un logiciel intégré commandé par un pavé de navigation intuitive et d’un écran couleur, il offre des fonctions au-delà de toute attente.
Conception pratique et robuste
  • Dénué de composants internes : pas de pièces susceptibles de s’user
  • Compartiment à échantillons amovible : nettoyage facile
  • Construction en polymère : résiste à la corrosion des acides ou des solutions oxydantes
  • Pavé de navigation et menus à l’écran : grande facilité d’utilisation pour tout utilisateur
  • Faible encombrement : gain d’espace précieux dans votre laboratoire
  • Racks pour cuves sur les faces latérales du compartiment à échantillons : favorise le suivi des échantillons
  • Pas de câble d’ordinateur ou de câble série requis : l’instrument se branche simplement et est prêt à effectuer la mesure
Outil parfait pour toutes les mesures spectroscopiques de routine
  • Grand écran LCD couleur lumineux à angle réglable : affichage plus visible
  • Système optique protégé de la lumière ambiante : possibilité de mesure des grands tubes à essai avec le couvercle ouvert
  • Mode d’analyse : permet de programmer des méthodes standard
  • Impressions d’écran : enregistrement permanent des données
  • Analyse quantitative avec un seul facteur ou jusqu’à quatre étalons : confiance
  • Logiciel Thermo Scientific VISIONlite5 disponible : pilotage de l’instrument, manipulation des données, stockage et gestion des rapports imprimés
Vous n’êtes pas prêt à vous défaire de votre vieux modèle Thermo Scientific Spec 20 ou GENESYS 20 ?
  • Le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 reproduira l’interface et les commandes de l’instrument auxquelles vous êtes habitué, pour une intégration en douceur dans votre laboratoire
Logiciel VISIONlite5 — la tarification selon le volume commence à huit copies et est disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de détecteur CCD de 2 048 éléments
Affichage Écran LCD graphique couleur, 320 x 240 pixels
Source lumineuse Tungstène
Bande passante spectrale ≤4 nm
Type Lampe de rechange
Tension 12 V
À utiliser avec (application) Concentration d’échantillon
À utiliser avec (équipement) SPECTRONIC 200 0200/XXXX à 5000/XXXX livré neuf avant le 1er juillet 2013.
Gamme photométrique 0,3 A à 2,5 A
Garantie Non
Précision en longueur d’onde ±2 nm