Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Code produit 11833784 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Compartiment d’échantillons de remplacement
Porte-cuve
Portoir pour cuves
SPECTRONIC Standards 2 Kit
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11833784 Portoir pour cuves 6 pièces
15287116 Porte-cuve 1 pièce
15661794 Compartiment d’échantillons de remplacement 1 pièce
15390187 SPECTRONIC Standards 2 Kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11833784 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 222265600
Expédition estimée: 07-12-2026
Accessoires pour le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
Accessoires pour le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
Le système SPECTRONIC 200 est un spectrophotomètre robuste et simple d’utilisation qui convient parfaitement aux applications de routine. Doté d’un logiciel intégré commandé par un pavé de navigation intuitive et d’un écran couleur, il offre des fonctions au-delà de toute attente.
Conception pratique et robuste
  • Dénué de composants internes : pas de pièces susceptibles de s’user
  • Compartiment à échantillons amovible : nettoyage facile
  • Construction en polymère : résiste à la corrosion des acides ou des solutions oxydantes
  • Pavé de navigation et menus à l’écran : grande facilité d’utilisation pour tout utilisateur
  • Faible encombrement : gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Portoirs de cuves sur les faces latérales du compartiment à échantillon : favorise le suivi des échantillons
  • Pas de câble d’ordinateur ou de câble série requis : l’instrument se branche simplement et est prêt à effectuer la mesure
Outil parfait pour toutes les mesures spectroscopiques de routine
  • Grand écran LCD lumineux à angle réglable : affichage plus visible
  • Compartiment à échantillons standard : accueille des cuvettes de 10 x 10 mm et des tubes à essai de 25 mm (1 po) de diamètre maximum
  • Système optique protégé de la lumière ambiante : possibilité de mesure des tubes à essai avec le couvercle ouvert
  • Mode d’analyse : permet de programmer des méthodes standard
  • Impressions d’écran : enregistrement des données pour l’archivage
  • Dosage avec un seul facteur ou jusqu’à quatre points d’étalonnage : confiance dans les résultats
  • Logiciel Thermo Scientific VISIONlite5 disponible pour votre ordinateur : pilotage de l’instrument, manipulation des données, stockage et gestion des rapports imprimés
Vous n’êtes pas prêt à vous défaire de votre vieux modèle Thermo Scientific Spec 20 or GENESYS 20
  • Le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 reproduira l’interface et les commandes de l’instrument auquel vous êtes habitué, pour une intégration en douceur dans votre laboratoire
Logiciel VISIONlite5 — La tarification dégressive selon le volume commence à huit exemplaires et est disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Portoir pour cuves