Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre SPECTRONIC 200™
Code produit 15589673 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
SPECTRONIC 200 avec cordon d’alimentation type GB
SPECTRONIC 200, cordon d’alimentation type UE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15589673 SPECTRONIC 200 avec cordon d’alimentation type GB 1 pièce
15591353 SPECTRONIC 200, cordon d’alimentation type UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15589673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840281800
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres dans le visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine.
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres dans le visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine. Pendant plus d’un demi siècle, les laboratoires du monde entier ont pu compter sur les spectrophotomètres Thermo Scientific pour effectuer, rapidement et facilement, des analyses de l’eau et des contrôles de la qualité, aussi bien dans les établissements de santé et que dans les laboratoires d’enseignement. Le nouveau spectrophotomètre SPECTRONIC 200 allie la simplicité et la fiabilité des modèles SPECTRONIC 20 et GENESYS 20 à la technologie du 21e siècle et une conception innovante assurant à cet instrument des années de fonctionnement sans la moindre difficulté.
Le système SPECTRONIC 200 est un spectrophotomètre robuste et simple d’utilisation qui convient parfaitement aux applications de routine. Doté d’un logiciel intégré commandé par un pavé de navigation intuitive et d’un écran couleur, il offre des fonctions au-delà de toute attente.
Conception pratique et robuste
  • Dénué de composants internes : pas de pièces susceptibles de s’user
  • Compartiment à échantillons amovible : nettoyage facile
  • Construction en polymère : résiste à la corrosion des acides ou des solutions oxydantes
  • Pavé de navigation et menus à l’écran : grande facilité d’utilisation pour tout utilisateur
  • Faible encombrement : gain d’espace précieux dans votre laboratoire
  • Racks pour cuves sur les faces latérales du compartiment à échantillons : favorise le suivi des échantillons
  • Pas de câble d’ordinateur ou de câble série requis : l’instrument se branche simplement et est prêt à effectuer la mesure
Outil parfait pour toutes les mesures spectroscopiques de routine
  • Grand écran LCD couleur lumineux à angle réglable : affichage plus visible
  • Système optique protégé de la lumière ambiante : possibilité de mesure des grands tubes à essai avec le couvercle ouvert
  • Mode d’analyse : permet de programmer des méthodes standard
  • Impressions d’écran : enregistrement permanent des données
  • Analyse quantitative avec un seul facteur ou jusqu’à quatre étalons : confiance
  • Logiciel Thermo Scientific VISIONlite5 disponible : pilotage de l’instrument, manipulation des données, stockage et gestion des rapports imprimés
Vous n’êtes pas prêt à vous défaire de votre vieux modèle Thermo Scientific Spec 20 ou GENESYS 20 ?
  • Le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 reproduira l’interface et les commandes de l’instrument auxquelles vous êtes habitué, pour une intégration en douceur dans votre laboratoire
Logiciel VISIONlite5 — la tarification selon le volume commence à huit copies et est disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compartiments Compartiment à échantillons amovible et lavable
Raccordements USB-B pour une connexion à un ordinateur distant
USB-A pour une connexion à une imprimante ou à une clé USB
Type de conteneur Porte-cuve à une seule position pour cuves carrées et pour tubes à essai
Intervalle de données pour la numérisation 1 nm intégré, 0,5 nm contrôlé par ordinateur
Profondeur (impériale) 11,8 po
Profondeur (métrique) 30 cm
Type de détecteur CCD de 2 048 éléments
Affichage Écran graphique LCD TFT couleur de 3,5 po de diagonale
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais, coréen, thaï, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese, Korean, Thai
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale < 4 nm
Type SPECTRONIC 200 avec cordon d’alimentation type GB
Wavelength Range 340 à 1000 nm
Alimentation électrique Commutation automatique, 100/240 V, 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 3,6 po
Hauteur (métrique) 16 cm
Comprend Deux supports pour cuves ; dix cuves en plastique de 1 cm
Interface USB-B ; USB-A
Clavier Touches scellées caoutchoutées
Durée de vie de la lampe 1 000 h
Conception optique Mono faisceau
Affichage photométrique -0,3 A - 2,5 A ; 0 - 125 %T, ABS, %T, concentration (unités standard ou personnalisées)
Gamme photométrique -0,3 à 2,5Å
Répétabilité photométrique ±0,03 A à 0,3 A
Imprimante incluse Prise en charge d’une imprimante externe : Epson TM-T88V
Lumière parasite <0.2 %T (avec filtre SPECTRONIC conforme aux normes SRM 400)
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) 9,7 lb
Poids (métrique) 5,2 kg
Largeur (impériale) 15,3 in
Largeur (métrique) 39 cm