Learn More
WTW™ Spectrophotomètre 7100 VIS Photolab™
Code produit 15335409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Spectrophotomètre
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15335409 Spectrophotomètre 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15335409 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 250203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5915.00€
    5295.00€ / 1 pièces
    Économisez 620.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le photomètre spectral photoLab™ 7100 VIS avec AQA et IQ LabLink associe l’analyse de l’eau à des analyses spectrales complexes simples.  fournit l’analyse à l'aide de kits de test à code-barres pour les cuves rondes et rectangulaires. Plus de 250 méthodes sont disponibles pour l’industrie des eaux usées et de l’eau potable, des aliments et boissons, ainsi que pour la production, la surveillance environnementale ou la pisciculture.
  • Facile à utiliser : placez simplement la cuve, puis lisez la valeur de mesure
  • Plus de 250 programmes de test pour l'analyse de l'eau, la galvanique et les analyses de laboratoire générales.
  • Kits de test de cellules et de réactifs avec code-barres pour la sélection automatique des programmes
  • Détection automatique des cuves et des plages de mesure pour les cuves rectangulaires
  • Grande fiabilité grâce à l’assurance qualité analytique complète et guidée par menu - AQA
  • Mesure de la lumière sur la route avec utilisation de la batterie de la voiture
  • USB et des connexions Ethernet pour faciliter la mise à jour, l'impression au format PDF ou sur imprimante, le stockage et l'exportation des données.
  • photoLab™ Data Spectral offre une interface PC conforme aux BPL et conviviale pour exporter, stocker et transférer des données.
  • IQ LabLink offre une connexion exceptionnelle entre les mesures de laboratoire et IQ Sensor Net pour une fiabilité de mesure optimale
  • Données de mesure des capteurs du réseau IQ Sensor Net (VARiON ) peut être transféré via USB insérer directement dans photoLab 7100 VIS et retour ; sans défaut et sans enchevêtrement de câbles grâce à l’identification par capteur
  • Détermination des couleurs par mesure photométrique
  • Avec photoLab Séries 7000/6000 et logiciel PC, photoLab Les procédures de mesure courantes des couleurs peuvent être réalisées de manière simple et bien organisée.
Des procédures spéciales pour les paramètres environnementaux et alimentaires tels que la chlorophylle peuvent être exécutées simplement et clairement arrangées en raison du guidage par menu intuitif :
  • Méthodes multiétapes et multi-longueurs d’onde programmées
  • Options de programmation complètes pour les exigences définies par l’utilisateur
  • Spectra et mesures cinétiques
  • Formation à la photométrie de base et moderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Spectrophotomètre
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.